Methylmalonylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
414510050 414510250 414511000
ACRO414510050EA 44.6 EUR
ACRO414510050 ACRO414510250 ACRO414511000
Methylmalonylchlorid 97%
Methylmalonylchlorid
Formel: C₄H₅ClO₃
Molecular Weight: 136.53 g/mol
Siedepunkt: 57…59 °C (12 mmHg)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013657
CAS-Nummer: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥96.0 %