Methylmalonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
63406-10ML 63406-50ML
SIAL63406-10MLEA 170 EUR
SIAL63406-10ML SIAL63406-50ML
Methylmalonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Methylmalonylchlorid
Formel: C₄H₅ClO₃
Molecular Weight: 136.53 g/mol
MDL: MFCD00013657
CAS-Nummer: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8 II