Methylmalonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
164011-25G
164011-5G
SIAL164011-25GEA
160
EUR
SIAL164011-25G
SIAL164011-5G
Methylmalonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Methylmalonylchlorid
Formel:
C₄H₅ClO₃ Molecular Weight: 136,53 g/mol |
MDL:
MFCD00013657 CAS-Nummer: 37517-81-0 EINECS: 253-540-6 UN: 3265 ADR: 8,II |