Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
L13544.06 L13544.14 L13544.22
L13544.06EA 27.5 EUR
L13544.06 L13544.14 L13544.22
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin 95%
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin
Purity: 95% CAS No.: 70384-51-9 Molecular Formula: N(CH2CH2OCH2CH2OCH3)3 Formula Weight: 323.43 Flash Point: 162°(323°F) Refractive Index: 1.4486 Melting Point: -100° Boiling Point: 163-171°/1mm Beilstein Reference: 2369296 MDL No.: MFCD00010748
Formel: C₁₅H₃₃NO₆
Molecular Weight: 323,43 g/mol
Siedepunkt: 163…171 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: < –100 °C
Dichte: 1,011
Flammpunkt: 162 °C (323 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010748
CAS-Nummer: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5