Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
301248-100G 301248-500G 301248-5G
SIAL301248-100GEA 197 EUR
SIAL301248-100G SIAL301248-500G SIAL301248-5G
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin, Sigma-Aldrich®
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin
Formel: C₁₅H₃₃NO₆
Molecular Weight: 323,43 g/mol
MDL: MFCD00010748
CAS-Nummer: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5