n-Butylisocyanid 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
158380010 158380050
ACRO158380010EA 71.5 EUR
ACRO158380010 ACRO158380050
n-Butylisocyanid 98+%
n-Butylisocyanid
Formel: C₅H₉N
Molecular Weight: 83,132 g/mol
Dichte: 0,79 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000008
CAS-Nummer: 2769-64-4
EINECS: 220-458-7
UN: 1935
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %