n-Butylisocyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
133280-1G
133280-5G
SIAL133280-1GEA
99.8
EUR
SIAL133280-1G
SIAL133280-5G
n-Butylisocyanid, Sigma-Aldrich®
n-Butylisocyanid
Formel:
C₅H₉N Molecular Weight: 83,132 g/mol |
MDL:
MFCD00000008 CAS-Nummer: 2769-64-4 EINECS: 220-458-7 |