N-Methyl-1,3-propandiamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
155570010
155572500
155570025
ACRO155570010EA
171
EUR
ACRO155570010
ACRO155572500
ACRO155570025
N-Methyl-1,3-propandiamin 99%
N-Methyl-1,3-propandiamin
Formel:
C₄H₁₂N₂ Molecular Weight: 88.15 g/mol Siedepunkt: 139…141 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –72 °C Dichte: 0.84 g/cm³ Flammpunkt: 35 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008209 CAS-Nummer: 6291-84-5 EINECS: 228-544-6 UN: 2922 ADR: 8 I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4458 to 1.4478 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Titration with HCl | ≥98.5 % |