N-Methyl-1,3-propandiamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
B23319.22 B23319.36
B23319.22EA 40.5 EUR
B23319.22 B23319.36
N-Methyl-1,3-propandiamin 99%
N-Methyl-1,3-propandiamin
Purity: 99% CAS No.: 6291-84-5 Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NH2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 35°(96°F) Refractive Index: 1.4475 Melting Point: -72° Boiling Point: 139-141° Beilstein Reference: 878143 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00008209
Formel: C₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 139…141 °C
Schmelzpunkt: –72 °C
Dichte: 0.844
Flammpunkt: 35 °C (96 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008209
CAS-Nummer: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
ADR: 8 II