N-Methyl-1,3-propandiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
65690-1L
65690-250ML
SIAL65690-1LEA
170
EUR
SIAL65690-1L
SIAL65690-250ML
N-Methyl-1,3-propandiamin, Sigma-Aldrich®
N-Methyl-1,3-propandiamin
Formel:
C₄H₁₂N₂ Molecular Weight: 88.15 g/mol |
MDL:
MFCD00008209 CAS-Nummer: 6291-84-5 EINECS: 228-544-6 |