N-Methyl-1,3-propandiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
127027-500G 127027-100G 127027-25G
SIAL127027-500GEA 185 EUR
SIAL127027-500G SIAL127027-100G SIAL127027-25G
N-Methyl-1,3-propandiamin, Sigma-Aldrich®
N-Methyl-1,3-propandiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 88,15 g/mol
MDL: MFCD00008209
CAS-Nummer: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6