Ethyl-N-hydroxyacetimidat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl acetohydroximate
197500100 197500500
ACRO197500100EA 71.4 EUR
ACRO197500100 ACRO197500500
Ethyl-N-hydroxyacetimidat 97%
Ethyl-N-hydroxyacetimidat
Formel: C₄H₉NO₂
Siedepunkt: 55…58 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 23…25 °C
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002114
CAS-Nummer: 10576-12-2
EINECS: 234-165-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %