Diethyl(2,4-dichlorphenyl)malonat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26330.ME H26330.27
H26330.MEEA 71.8 EUR
H26330.ME H26330.27
Diethyl(2,4-dichlorphenyl)malonat 95%
Diethyl(2,4-dichlorphenyl)malonat
Purity: 95% CAS No.: 111544-93-5 Molecular Formula: C13H14Cl2O4 Formula Weight: 305.16 MDL No.: MFCD00831103
Formel: C₁₃H₁₄Cl₂O₄
Molecular Weight: 305.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00831103
CAS-Nummer: 111544-93-5
EINECS: None