Ethyl-4-nitrophenylglyoxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-(4-nitrophenyl)-2-oxoacetate
L07579.03 L07579.06
L07579.03EA 62.6 EUR
L07579.03 L07579.06
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylat ≥98%
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylat
Purity: 98+% CAS No.: 70091-75-7 Molecular Formula: C10H9NO5 Formula Weight: 223.19 Melting Point: 39-43° Boiling Point: 152-157°/0.5mm MDL No.: MFCD00051841
Formel: C₁₀H₉NO₅
Molecular Weight: 223,19 g/mol
Siedepunkt: 152…157 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051841
CAS-Nummer: 70091-75-7