(4-Nitrophenyl)glyoxylsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-(4-Nitrophenyl)-2-oxoacetic acid
JFD01270.250
JFD01270.1
CHMPJFD01270.250EA
0
EUR
CHMPJFD01270.250
MAYBJFD01270.1
(4-Nitrophenyl)glyoxylsäure
(4-Nitrophenyl)glyoxylsäure
Formel:
C₈H₅NO₅ Molecular Weight: 195,1300 g/mol |
MDL:
MFCD00051744 CAS-Nummer: 14922-36-2 |