(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)essigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid
A18884.03
A18884.06
A18884.03EA
56.8
EUR
A18884.03
A18884.06
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)essigsäure ≥97%
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)essigsäure
Purity: 97%
CAS No.: 73357-18-3
Molecular Formula: C10H11NO6
Formula Weight: 241.20
Melting Point: 206-208°
MDL No.: MFCD00118466
Formel:
C₁₀H₁₁NO₆ Molecular Weight: 241.20 g/mol Schmelzpunkt: 206…208 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00118466 CAS-Nummer: 73357-18-3 |