(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid
CA-4076-5G CA-4076-1G CA-4076-25G
COBBCA-4076-5GEA 0 EUR
COBBCA-4076-5G COBBCA-4076-1G COBBCA-4076-25G
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)essigsäure
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)essigsäure
Formel: C₁₀H₁₁NO₆
MDL: MFCD00118466
CAS-Nummer: 73357-18-3