(1-Amino-2-phenoxyethyliden)malononitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
7C-013.500
7C-013.1
7C-013.5
7C-013.10
BIOT7C-013.500EA
0
EUR
BIOT7C-013.500
BIOT7C-013.1
BIOT7C-013.5
BIOT7C-013.10
(1-Amino-2-phenoxyethyliden)malononitril
(1-Amino-2-phenoxyethyliden)malononitril
Formel:
C₁₁H₉N₃O |
CAS-Nummer:
118645-79-7 |