3-Brom-5-chlor-4-methoxyanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1562-5G AN-1562-1G
COBBAN-1562-5GEA 595 EUR
COBBAN-1562-5G COBBAN-1562-1G
3-Brom-5-chlor-4-methoxyanilin
3-Brom-5-chlor-4-methoxyanilin
Formel: C₇H₇BrClNO
MDL: MFCD15143449
CAS-Nummer: 84972-58-7