Ethyl-3-isocyanatobenzoat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
L09495.03 L09495.06 L09495.14
L09495.03EA 35.8 EUR
L09495.03 L09495.06 L09495.14
Ethyl-3-isocyanatobenzoat ≥97%
Ethyl-3-isocyanatobenzoat
Purity: 97% CAS No.: 67531-68-4 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 7636626 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013865
Formel: C₁₀H₉NO₃
Molecular Weight: 191,19 g/mol
Siedepunkt: 213 °C
Dichte: 1,154
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00013865
CAS-Nummer: 67531-68-4
ADR: 6.1,III