Ethyl-4-isocyanatobenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
AC17031DA AC17031EA AC17031.50
MAYBAC17031DAEA 0 EUR
MAYBAC17031DA MAYBAC17031EA MAYBAC17031.50
Ethyl-4-isocyanatobenzoat
Ethyl-4-isocyanatobenzoat
Formel: C₁₀H₉NO₃
MDL: MFCD00002027
CAS-Nummer: 30806-83-8
EINECS: 250-344-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III