Ethyl-4-isocyanatobenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
159344-25G 159344-5G
SIAL159344-25GEA 649 EUR
SIAL159344-25G SIAL159344-5G
Ethyl-4-isocyanatobenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-isocyanatobenzoat
Formel: C₁₀H₉NO₃
MDL: MFCD00002027
CAS-Nummer: 30806-83-8
EINECS: 250-344-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III