2-Amino-6-fluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
010565-1G 010565-5G 010565-25G
FLUO010565-1GEA 0 EUR
FLUO010565-1G FLUO010565-5G FLUO010565-25G
2-Amino-6-fluorbenzamid
2-Amino-6-fluorbenzamid
Formel: C₇H₇FN₂O
Molecular Weight: 154.1417 g/mol
MDL: MFCD00816881
CAS-Nummer: 115643-59-9