(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
220442-1G 220442-5G
SIAL220442-1GEA 94.2 EUR
SIAL220442-1G SIAL220442-5G
(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylisocyanat, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylisocyanat
Formel: C₁₃H₁₁NO
Molecular Weight: 197,24 g/mol
MDL: MFCD00004015
CAS-Nummer: 42340-98-7
EINECS: 255-759-2