4-Chlorbenzoylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
002526-5G
002526-25G
FLUO002526-5GEA
0
EUR
FLUO002526-5G
FLUO002526-25G
4-Chlorbenzoylisothiocyanat
4-Chlorbenzoylisothiocyanat
Formel:
C₈H₄ClNOS |
MDL:
MFCD00041104 CAS-Nummer: 16794-67-5 |