3-Nitrobenzoylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009547-1G 009547-5G
FLUO009547-1GEA 76.2 EUR
FLUO009547-1G FLUO009547-5G
3-Nitrobenzoylisothiocyanat
3-Nitrobenzoylisothiocyanat
Formel: C₈H₄N₂O₃S
MDL: MFCD00041247
CAS-Nummer: 78225-78-2