4-(Trifluormethoxy)benzylmercaptan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)benzylthiol
007554-1G 007554-5G
FLUO007554-1GEA 122 EUR
FLUO007554-1G FLUO007554-5G
4-(Trifluormethoxy)benzylmercaptan
4-(Trifluormethoxy)benzylmercaptan
Formel: C₈H₇F₃OS
MDL: MFCD00052327
CAS-Nummer: 175278-03-2