4-(Trifluormethoxy)benzylmercaptan
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-(Trifluoromethoxy)benzylthiol
TL00388.250
TL00388DA
MAYBTL00388.250EA
0
EUR
MAYBTL00388.250
MAYBTL00388DA
4-(Trifluormethoxy)benzylmercaptan
4-(Trifluormethoxy)benzylmercaptan
Formel:
C₈H₇F₃OS |
MDL:
MFCD00052327 CAS-Nummer: 175278-03-2 |