Tetrabrombisphenol A ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4,4'-(Propane-2,2-diyl)bis(2,6-dibromophenol), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
A17395.22 A17395.36
A17395.22EA 48.2 EUR
A17395.22 A17395.36
Tetrabrombisphenol A ≥97%
Tetrabrombisphenol A
Purity: 97% CAS No.: 79-94-7 Molecular Formula: C15H12Br4O2 Formula Weight: 543.87 Odour: Odourless Melting Point: 179-182° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00013962
Formel: C₁₅H₁₂Br₄O₂
Molecular Weight: 543.87 g/mol
Schmelzpunkt: 179…182 °C
Dichte: 1.76
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013962
CAS-Nummer: 79-94-7
EINECS: 201-236-9
ADR: 9 III