4,4'-(Hexafluorisopropyliden)dianilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane
310990010 310990050
ACRO310990010EA 51.2 EUR
ACRO310990010 ACRO310990050
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)dianilin 98%
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)dianilin
Formel: C₁₅H₁₂F₆N₂
Molecular Weight: 334,2600 g/mol
Schmelzpunkt: 195…199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039146
CAS-Nummer: 1095-78-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 199 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %