4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
257591-100G 257591-25G
SIAL257591-100GEA 778 EUR
SIAL257591-100G SIAL257591-25G
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol, Sigma-Aldrich®
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol
Formel: C₁₅H₁₀F₆O₂
Molecular Weight: 336.24 g/mol
MDL: MFCD00000439
CAS-Nummer: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7