Triphenylmethylmercaptan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
140410250
140411000
140415000
ACRO140410250EA
90.5
EUR
ACRO140410250
ACRO140411000
ACRO140415000
Triphenylmethylmercaptan 97%
Triphenylmethylmercaptan
Formel:
C₁₉H₁₆S Schmelzpunkt: 103…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004854 CAS-Nummer: 3695-77-0 EINECS: 223-020-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 102 to 109 °C |
HPLC | ≥96.0 % |