O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: O-(4-Nitrobenzyl)-hydroxylammonium chloride
73200-1G 73200-5G
SIAL73200-1GEA 68.8 EUR
SIAL73200-1G SIAL73200-5G
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClN₂O₃
Molecular Weight: 204,61 g/mol
MDL: MFCD00012954
CAS-Nummer: 2086-26-2
EINECS: 218-228-6