Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
166995-100G
166995-25G
SIAL166995-100GEA
329
EUR
SIAL166995-100G
SIAL166995-25G
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat
Formel:
C₉H₁₄O₃ Molecular Weight: 170,21 g/mol |
MDL:
MFCD00001631 CAS-Nummer: 1655-07-8 EINECS: 216-731-5 |