Methyl-2-oxocyclohexancarboxylat 90%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
367010100
367010500
ACRO367010100EA
131
EUR
ACRO367010100
ACRO367010500
Methyl-2-oxocyclohexancarboxylat 90%
Methyl-2-oxocyclohexancarboxylat
Formel:
C₈H₁₂O₃ Molecular Weight: 156,1791 g/mol Siedepunkt: 50 °C (,2 mmHg) Dichte: 1,109 g/cm³ Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077699 CAS-Nummer: 41302-34-5 EINECS: 255-306-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % may occur as tautomers |