Methyl-2-oxocyclohexancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
29162-10ML
29162-50ML
SIAL29162-10MLEA
284
EUR
SIAL29162-10ML
SIAL29162-50ML
Methyl-2-oxocyclohexancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-oxocyclohexancarboxylat
Formel:
C₈H₁₂O₃ Molecular Weight: 156,1791 g/mol |
MDL:
MFCD00077699 CAS-Nummer: 41302-34-5 EINECS: 255-306-9 |