4-(tert-Butyl)cyclohexanonoxim
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
N-(4-tert-Butylcyclohexylidene)hydroxylamine
3T-1121.500
3T-1121.1
3T-1121.5
3T-1121.10
BIOT3T-1121.500EA
0
EUR
BIOT3T-1121.500
BIOT3T-1121.1
BIOT3T-1121.5
BIOT3T-1121.10
4-(tert-Butyl)cyclohexanonoxim
4-(tert-Butyl)cyclohexanonoxim
Formel:
C₁₀H₁₉NO |
CAS-Nummer:
4701-98-8 |