Diethylchlorphosphit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D91659-100G D91659-25G D91659-5G
SIALD91659-100GEA 521 EUR
SIALD91659-100G SIALD91659-25G SIALD91659-5G
Diethylchlorphosphit, Sigma-Aldrich®
Diethylchlorphosphit
Formel: C₄H₁₀ClO₂P
Molecular Weight: 156.55 g/mol
MDL: MFCD00009074
CAS-Nummer: 589-57-1
EINECS: 209-652-2
UN: 2920
ADR: 8 II