Tris(trimethylsilyl)phosphit ≥96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(trimethylsilyl)phosphite
17159.02 17159.04
17159.02EA 30.1 EUR
17159.02 17159.04
Tris(trimethylsilyl)phosphit ≥96%
Tris(trimethylsilyl)phosphit
Purity: 96% CAS No.: 1795-31-9 Molecular Formula: [(CH3)3SiO]3P Formula Weight: 298.54 Physical Form: Liquid Density: 0.893 Refractive Index: 1.409 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Boiling Point: 80°/8mm MDL No.: MFCD00015588
Formel: C₉H₂₇O₃PSi₃
Siedepunkt: 80 °C (8 mmHg)
Dichte: 0,893
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015588
CAS-Nummer: 1795-31-9