Hydroxylamin-O-sulfonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Amino hydrogen sulphate
325940250 325941000 325940010
ACRO325940250EA 63.1 EUR
ACRO325940250 ACRO325941000 ACRO325940010
Hydroxylamin-O-sulfonsäure 97%
Hydroxylamin-O-sulfonsäure
Formel: H₃NO₄S
Schmelzpunkt: 210 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011604
CAS-Nummer: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %