Hydroxylamin-O-sulfonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Amino hydrogen sulphate
A12560.14
A12560.22
A12560.14EA
61.8
EUR
A12560.14
A12560.22
Hydroxylamin-O-sulfonsäure 97%
Hydroxylamin-O-sulfonsäure
Purity: 97%
CAS No.: 2950-43-8
Molecular Formula: NH2OSO3H
Formula Weight: 113.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 956566
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011604
Formel:
H₃NO₄S Molecular Weight: 113,09 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Zers.) |
MDL:
MFCD00011604 CAS-Nummer: 2950-43-8 EINECS: 220-971-6 UN: 3260 ADR: 8,III |