Hydroxylamin-O-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Amino hydrogen sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
213136-100G 213136-25G
SIAL213136-100GEA 367 EUR
SIAL213136-100G SIAL213136-25G
Hydroxylamin-O-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Hydroxylamin-O-sulfonsäure
Formel: H₃NO₄S
Molecular Weight: 113,09 g/mol
MDL: MFCD00011604
CAS-Nummer: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3260
ADR: 8,III