Hydroxylamin-O-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Amino hydrogen sulphate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

480975-25G 480975-5G
SIAL480975-25GEA 132 EUR
SIAL480975-25G SIAL480975-5G
Hydroxylamin-O-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Hydroxylamin-O-sulfonsäure
Formel: H₃NO₄S
Molecular Weight: 113,09 g/mol
MDL: MFCD00011604
CAS-Nummer: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR