4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
010533-25G
010533-5G
FLUO010533-25GEA
1040
EUR
FLUO010533-25G
FLUO010533-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzoesäure
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₃ |
MDL:
MFCD00155926 CAS-Nummer: 10009-25-3 |