4-(2-Pyridylazo)resorcin 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
418590010 418590050 418590250
ACRO418590010EA 27.6 EUR
ACRO418590010 ACRO418590050 ACRO418590250
4-(2-Pyridylazo)resorcin 97+%
4-(2-Pyridylazo)resorcin
Formel: C₁₁H₉N₃O₂
Molecular Weight: 215.21 g/mol
Schmelzpunkt: 188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044237
CAS-Nummer: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %