4-(2-Pyridylazo)resorcin ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
43629.03 43629.06
43629.03EA 37.4 EUR
43629.03 43629.06
4-(2-Pyridylazo)resorcin ACS
4-(2-Pyridylazo)resorcin
CAS No.: 1141-59-9 Molecular Formula: C11H9N3O2 Formula Weight: 215.21 Physical Form: Powder Melting Point: 187° dec. Beilstein Reference: 184665
Formel: C₁₁H₉N₃O₂
Molecular Weight: 215.21 g/mol
Schmelzpunkt: 187 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044237
CAS-Nummer: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6