3-Hydroxypyridin-N-oxid
Lieferant: CHEMPUR
BTB04151.250 BTB04151.1
CHMPBTB04151.250EA 0 EUR
CHMPBTB04151.250 MAYBBTB04151.1
3-Hydroxypyridin-N-oxid
3-Hydroxypyridin-N-oxid
Formel: C₅H₅NO₂
MDL: MFCD00006200
CAS-Nummer: 6602-28-4
EINECS: 229-545-4