2-Mercaptopyridin-N-oxid Zinksalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(2-pyridylthio) Zinc 1,1'-Dioxide, Zinc Pyrithione, 2-Pyridinethiol 1-Oxide Zinc salt, 1-Hydroxypyridine-2-thione Zinc salt
H6377-100G
H6377-10G
SIALH6377-100GEA
274
EUR
SIALH6377-100G
SIALH6377-10G
2-Mercaptopyridin-N-oxid Zinksalz, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridin-N-oxid Zinksalz
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂S₂Zn Molecular Weight: 317.72 g/mol |
MDL:
MFCD00067336 CAS-Nummer: 13463-41-7 EINECS: 236-671-3 UN: 2811 ADR: 6.1 II |