4-Benzyloxy-2-hydroxypyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
B24774.06 B24774.14
B24774.06EA 103 EUR
B24774.06 B24774.14
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridin ≥97%
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridin
Purity: 97% CAS No.: 53937-02-3 Molecular Formula: C12H11NO2 Formula Weight: 201.22 Melting Point: 194-198° MDL No.: MFCD04039771
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Molecular Weight: 201,22 g/mol
Schmelzpunkt: 194…198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191783
CAS-Nummer: 53937-02-3