3-Chlor-2-(2-bromacetyl)thiophen
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme: 2-Bromo-1-(3-chlorothiophen-2-yl)ethan-1-one
9J-909.500 9J-909.1 9J-909.5 9J-909.10
BIOT9J-909.500EA 0 EUR
BIOT9J-909.500 BIOT9J-909.1 BIOT9J-909.5 BIOT9J-909.10
3-Chlor-2-(2-bromacetyl)thiophen
3-Chlor-2-(2-bromacetyl)thiophen
Formel: C₆H₄BrClOS
MDL: MFCD00793892
CAS-Nummer: 256486-71-2